Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-amino-2-phenylacetate
OR945143-1G OR945143-5G
APOSOR945143-1GEA 132 EUR
APOSOR945143-1G APOSOR945143-5G
Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165.189 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD01026128
CAS-Nummer: 26682-99-5