6-Chloro-2,2-dimethyl-3,4-dihydro-1,4-benzoxazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Chloro-2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
OR945251-1G
OR945251-250MG
APOSOR945251-1GEA
68.3
EUR
APOSOR945251-1G
APOSOR945251-250MG
6-Chloro-2,2-dimethyl-3,4-dihydro-1,4-benzoxazine 95%
6-Chloro-2,2-dimethyl-3,4-dihydro-1,4-benzoxazine
Formel:
C₁₀H₁₂ClNO Molecular Weight: 197,661 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14539604 CAS-Nummer: 1216138-03-2 |