3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR945262-1G
OR945262-250MG
APOSOR945262-1GEA
877
EUR
APOSOR945262-1G
APOSOR945262-250MG
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid 95%
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₇NO₄ Molecular Weight: 193.156 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11868820 CAS-Nummer: 24132-22-7 |