2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
OR945273-1G OR945273-250MG OR945273-500MG
APOSOR945273-1GEA 980 EUR
APOSOR945273-1G APOSOR945273-250MG APOSOR945273-500MG
2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride 97%
2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO₂·ClH
Molecular Weight: 167.634 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16294690
CAS-Nummer: 144053-99-6