3-Prop-2-ynoxybenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde
OR945348-1G OR945348-250MG OR945348-5G
APOSOR945348-1GEA 29 EUR
APOSOR945348-1G APOSOR945348-250MG APOSOR945348-5G
3-Prop-2-ynoxybenzaldehyde 98%
3-Prop-2-ynoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160,169 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05625818
CAS-Nummer: 5651-87-6