Methyl 1-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
OR945550-1G OR945550-250MG
APOSOR945550-1GEA 447 EUR
APOSOR945550-1G APOSOR945550-250MG
Methyl 1-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Methyl 1-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 154.166 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13174882
CAS-Nummer: 119458-46-7