1-Methyl-1H-2,1-benzothiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dihydro-1-methyl-2,2,4-trioxo-1H-2,1-benzothiazine
OR9458-1G OR9458-250MG OR9458-5G
APOSOR9458-1GEA 68.3 EUR
APOSOR9458-1G APOSOR9458-250MG APOSOR9458-5G
1-Methyl-1H-2,1-benzothiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
1-Methyl-1H-2,1-benzothiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
Formel: C₉H₉NO₃S
Molecular Weight: 211.238 g/mol
Schmelzpunkt: 117…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067994
CAS-Nummer: 7117-31-9