N,N-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR945862-1G
APOSOR945862-1GEA 163 EUR
APOSOR945862-1G
N,N-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-amine 95%
N,N-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-amine
Formel: C₈H₁₀N₄
Molecular Weight: 162,192 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13178167
CAS-Nummer: 63725-50-8