trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR945984-1G OR945984-250MG OR945984-500MG
APOSOR945984-1GEA 899 EUR
APOSOR945984-1G APOSOR945984-250MG APOSOR945984-500MG
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Formel: C₁₁H₁₅NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16660373
CAS-Nummer: 905821-36-5