2,6-Dimethylisonicotinaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946275-1G
OR946275-250MG
APOSOR946275-1GEA
267
EUR
APOSOR946275-1G
APOSOR946275-250MG
2,6-Dimethylisonicotinaldehyde 95%
2,6-Dimethylisonicotinaldehyde
Formel:
C₈H₉NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410687 CAS-Nummer: 18206-06-9 |