3-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946371-10G
OR946371-1G
OR946371-5G
APOSOR946371-10GEA
451
EUR
APOSOR946371-10G
APOSOR946371-1G
APOSOR946371-5G
3-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide 98%
3-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide
Formel:
C₉H₁₀ClNO Molecular Weight: 183.635 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11208364 CAS-Nummer: 123944-75-2 |