5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946384-10G OR946384-1G OR946384-5G
APOSOR946384-10GEA 754 EUR
APOSOR946384-10G APOSOR946384-1G APOSOR946384-5G
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carbonitrile 96%
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carbonitrile
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Molecular Weight: 186.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10004117
CAS-Nummer: 120937-26-0