1,2-Dimethyl-3-propoxybenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946391-1G OR946391-5G
APOSOR946391-1GEA 183 EUR
APOSOR946391-1G APOSOR946391-5G
1,2-Dimethyl-3-propoxybenzene 98%
1,2-Dimethyl-3-propoxybenzene
Formel: C₁₁H₁₆O
Molecular Weight: 164.244 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26386335
CAS-Nummer: 833460-92-7