4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)phenyl)boronic acid
OR9464-1G OR9464-5G
APOSOR9464-1GEA 161 EUR
APOSOR9464-1G APOSOR9464-5G
4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid 98%
4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₃BO₅
Molecular Weight: 224,018 g/mol
Schmelzpunkt: 145…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08235079
CAS-Nummer: 282116-97-6