2-(3-Methoxyphenyl)-N-methylacetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946456-1G OR946456-5G
APOSOR946456-1GEA 203 EUR
APOSOR946456-1G APOSOR946456-5G
2-(3-Methoxyphenyl)-N-methylacetamide 98%
2-(3-Methoxyphenyl)-N-methylacetamide
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molecular Weight: 179,216 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16557464
CAS-Nummer: 53102-68-4