2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946549-1G OR946549-250MG
APOSOR946549-1GEA 770 EUR
APOSOR946549-1G APOSOR946549-250MG
2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride 95%
2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClN·ClH
Molecular Weight: 170,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02667639
CAS-Nummer: 2554-93-0