1-(1-Isobutylpiperidin-4-yl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946554-1G OR946554-250MG
APOSOR946554-1GEA 647 EUR
APOSOR946554-1G APOSOR946554-250MG
1-(1-Isobutylpiperidin-4-yl)methanamine 95%
1-(1-Isobutylpiperidin-4-yl)methanamine
Formel: C₁₀H₂₂N₂
Molecular Weight: 170,295 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07365294
CAS-Nummer: 258345-24-3