(3-P-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946560-1G
OR946560-250MG
APOSOR946560-1GEA
841
EUR
APOSOR946560-1G
APOSOR946560-250MG
(3-P-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
(3-P-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Molecular Weight: 189,211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06738486 CAS-Nummer: 206055-87-0 |