6-Methylisoindolin-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946562-1G OR946562-5G
APOSOR946562-1GEA 270 EUR
APOSOR946562-1G APOSOR946562-5G
6-Methylisoindolin-1-one 95%
6-Methylisoindolin-1-one
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147.174 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09056840
CAS-Nummer: 58083-55-9