3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Isobutyramidobenzeneboronic acid
OR9466-1G OR9466-5G
APOSOR9466-1GEA 183 EUR
APOSOR9466-1G APOSOR9466-5G
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid 98%
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₄BNO₃
Molecular Weight: 207.034 g/mol
Schmelzpunkt: 275…277 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08235080
CAS-Nummer: 874459-76-4