2-(Pyrimidin-4-yl)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946604-1G OR946604-250MG
APOSOR946604-1GEA 647 EUR
APOSOR946604-1G APOSOR946604-250MG
2-(Pyrimidin-4-yl)acetonitrile 95%
2-(Pyrimidin-4-yl)acetonitrile
Formel: C₆H₅N₃
Molecular Weight: 119,124 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17015870
CAS-Nummer: 794522-90-0