2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR946636-100MG
OR946636-250MG
APOSOR946636-100MGEA
37.7
EUR
APOSOR946636-100MG
APOSOR946636-250MG
2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetic acid 95+%
2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetic acid
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molecular Weight: 171,581 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09925072 CAS-Nummer: 1000522-43-9 |