5,7-Dichloroimidazo[1,2-c]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946694-1G OR946694-250MG
APOSOR946694-1GEA 256 EUR
APOSOR946694-1G APOSOR946694-250MG
5,7-Dichloroimidazo[1,2-c]pyrimidine 95%
5,7-Dichloroimidazo[1,2-c]pyrimidine
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189631
CAS-Nummer: 85989-61-3