5-(3-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946700-1G OR946700-250MG
APOSOR946700-1GEA 350 EUR
APOSOR946700-1G APOSOR946700-250MG
5-(3-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-(3-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formel: C₉H₉N₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00469195
CAS-Nummer: 109060-64-2