N-[4-(2-Hydroxyethyl)phenyl]acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(4-(2-Hydroxyethyl)phenyl)acetamide
OR946802-1G
OR946802-5G
APOSOR946802-1GEA
91.5
EUR
APOSOR946802-1G
APOSOR946802-5G
N-[4-(2-Hydroxyethyl)phenyl]acetamide 95%
N-[4-(2-Hydroxyethyl)phenyl]acetamide
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Molecular Weight: 179,216 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01536093 CAS-Nummer: 83345-11-3 |