Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946836-1G OR946836-250MG
APOSOR946836-1GEA 790 EUR
APOSOR946836-1G APOSOR946836-250MG
Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine 95%
Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Molecular Weight: 164,247 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037852
CAS-Nummer: 56904-09-7