2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946864-1G
OR946864-250MG
APOSOR946864-1GEA
734
EUR
APOSOR946864-1G
APOSOR946864-250MG
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanol 95%
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanol
Formel:
C₈H₉N₃O Molecular Weight: 163.177 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00957173 CAS-Nummer: 938-56-7 |