Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947016-1G OR947016-5G
APOSOR947016-1GEA 139 EUR
APOSOR947016-1G APOSOR947016-5G
Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₃NO₃
Molecular Weight: 171.194 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15144251
CAS-Nummer: 61995-19-5