3-(Methylamino)propanal, N-BOC protected 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl methyl(3-oxopropyl)carbamate, tert-Butyl N-methyl-N-(3-oxopropyl)carbamate
OR947154-1G OR947154-250MG
APOSOR947154-1GEA 453 EUR
APOSOR947154-1G APOSOR947154-250MG
3-(Methylamino)propanal, N-BOC protected 95%
3-(Methylamino)propanal, N-BOC protected
Formel: C₉H₁₇NO₃
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD09751791
CAS-Nummer: 273757-11-2