Dipiperidinomethane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947194-1G
OR947194-5G
APOSOR947194-1GEA
1280
EUR
APOSOR947194-1G
APOSOR947194-5G
Dipiperidinomethane 95%
Dipiperidinomethane
Formel:
C₁₁H₂₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006502 CAS-Nummer: 880-09-1 |