N-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947243-1G OR947243-250MG
APOSOR947243-1GEA 754 EUR
APOSOR947243-1G APOSOR947243-250MG
N-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine 95%
N-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine
Formel: C₉H₁₇NO₂
Molecular Weight: 171,237 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09733329
CAS-Nummer: 166398-41-0