1-(tert-Butoxy)-4-methylbenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947321-1G OR947321-5G
APOSOR947321-1GEA 30.6 EUR
APOSOR947321-1G APOSOR947321-5G
1-(tert-Butoxy)-4-methylbenzene 95%
1-(tert-Butoxy)-4-methylbenzene
Formel: C₁₁H₁₆O
Molecular Weight: 164,244 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425268
CAS-Nummer: 15359-98-5