3,4-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947341-1G OR947341-5G
APOSOR947341-1GEA 97.3 EUR
APOSOR947341-1G APOSOR947341-5G
3,4-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
3,4-Dimethyl-5-nitroaniline
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 166.177 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09880021
CAS-Nummer: 64823-22-9