3H-Imidazo[4,5-c]pyridin-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1H-Imidazo[4,5-c]pyridin-2(3H)-one
OR947396-5G
APOSOR947396-5GEA
154
EUR
APOSOR947396-5G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridin-2-ol 95%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridin-2-ol
Formel:
C₆H₅N₃O Molecular Weight: 135,123 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18872694 CAS-Nummer: 7397-68-4 |