2-Methylbenzo[d]oxazol-5-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR948086-1G OR948086-250MG
APOSOR948086-1GEA 174 EUR
APOSOR948086-1G APOSOR948086-250MG
2-Methylbenzo[d]oxazol-5-ol 95%
2-Methylbenzo[d]oxazol-5-ol
Formel: C₈H₇NO₂
Molecular Weight: 149.147 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11111705
CAS-Nummer: 23997-94-6