(S)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR948187-1G
APOSOR948187-1GEA
59.6
EUR
APOSOR948187-1G
(S)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)ethanol 97%
(S)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₁₀ClNO Molecular Weight: 171,624 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09253677 CAS-Nummer: 663611-73-2 |