(S)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-2-Amino-2-(3-bromophenyl)ethanol
OR948198-1G OR948198-250MG
APOSOR948198-1GEA 155 EUR
APOSOR948198-1G APOSOR948198-250MG
(S)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol
Formel: C₈H₁₀BrNO
Molecular Weight: 216.075 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09253669
CAS-Nummer: 209963-05-3