b-Amino-4-bromobenzeneethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-2-(4-bromophenyl)ethanol
OR948229-1G
APOSOR948229-1GEA
78.3
EUR
APOSOR948229-1G
b-Amino-4-bromobenzeneethanol 97%
b-Amino-4-bromobenzeneethanol
Formel:
C₈H₁₀BrNO Molecular Weight: 216,075 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12782005 CAS-Nummer: 201403-02-3 |