5-Chloro-7-nitro-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR948278-100MG OR948278-1G OR948278-250MG
APOSOR948278-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR948278-100MG APOSOR948278-1G APOSOR948278-250MG
5-Chloro-7-nitro-1H-indole 95%
5-Chloro-7-nitro-1H-indole
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 196.591 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20923231
CAS-Nummer: 1197181-29-5