Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid, Boc-L-cyclobutylglycine
OR948354-1G
OR948354-250MG
OR948354-500MG
APOSOR948354-1GEA
654
EUR
APOSOR948354-1G
APOSOR948354-250MG
APOSOR948354-500MG
Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine 97%
Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine
Formel:
C₁₁H₁₉NO₄ Molecular Weight: 229,273 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659975 CAS-Nummer: 155905-77-4 |