1-Methyl-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR948461-1G OR948461-250MG
APOSOR948461-1GEA 647 EUR
APOSOR948461-1G APOSOR948461-250MG
1-Methyl-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
1-Methyl-1H-indazole-3-carbonitrile
Formel: C₉H₇N₃
Molecular Weight: 157.172 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09971307
CAS-Nummer: 31748-44-4