3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR948475-100MG OR948475-1G OR948475-250MG
APOSOR948475-100MGEA 591 EUR
APOSOR948475-100MG APOSOR948475-1G APOSOR948475-250MG
3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde ≥98%
3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde
Formel: C₈H₅IN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10696810
CAS-Nummer: 944904-42-1