4-Hydroxynicotinaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR948489-1G OR948489-250MG
APOSOR948489-1GEA 285 EUR
APOSOR948489-1G APOSOR948489-250MG
4-Hydroxynicotinaldehyde 98%
4-Hydroxynicotinaldehyde
Formel: C₆H₅NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10697542
CAS-Nummer: 89380-70-1