1-(6-Chloropyridazin-3-yl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR948492-1G OR948492-5G
APOSOR948492-1GEA 281 EUR
APOSOR948492-1G APOSOR948492-5G
1-(6-Chloropyridazin-3-yl)ethan-1-one
1-(6-Chloropyridazin-3-yl)ethan-1-one
Formel: C₆H₅ClN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10698042
CAS-Nummer: 214701-31-2