6-Methylpyridine-2-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Borono-6-methylpyridine, (6-Methylpyridin-2-yl)boronic acid
OR9485-1G OR9485-250MG
APOSOR9485-1GEA 412 EUR
APOSOR9485-1G APOSOR9485-250MG
6-Methylpyridine-2-boronic acid
6-Methylpyridine-2-boronic acid
Formel: C₆H₈BNO₂
Molecular Weight: 136.944 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03093331
CAS-Nummer: 372963-50-3