3-(Bromomethyl)-1,1-dimethylcyclobutane
Lieferant: Apollo Scientific
OR948832-1G
APOSOR948832-1GEA 516 EUR
APOSOR948832-1G
3-(Bromomethyl)-1,1-dimethylcyclobutane
3-(Bromomethyl)-1,1-dimethylcyclobutane
Formel: C₇H₁₃Br
Molecular Weight: 177,082 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17170399
CAS-Nummer: 76207-22-2