6-Bromo-3-methoxy-1H-indazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR949351-1G OR949351-250MG
APOSOR949351-1GEA 219 EUR
APOSOR949351-1G APOSOR949351-250MG
6-Bromo-3-methoxy-1H-indazole 98%
6-Bromo-3-methoxy-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23106083
CAS-Nummer: 938062-38-5