cis-Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (1R,3S)-rel-Methyl 3-hydroxy-2,2-dimethylcyclobutanecarboxylate
OR949364-1G OR949364-250MG
APOSOR949364-1GEA 734 EUR
APOSOR949364-1G APOSOR949364-250MG
cis-Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
cis-Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Formel: C₈H₁₄O₃
Molecular Weight: 158.195 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23106162
CAS-Nummer: 1392804-41-9