6-Azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR949428-100MG OR949428-250MG
APOSOR949428-100MGEA 589 EUR
APOSOR949428-100MG APOSOR949428-250MG
6-Azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
6-Azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
Formel: C₈H₁₅NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24384534
CAS-Nummer: 1420958-53-7