3-(Dimethylamino)cyclobutanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR949445-1G OR949445-250MG OR949445-500MG
APOSOR949445-1GEA 0 EUR
APOSOR949445-1G APOSOR949445-250MG APOSOR949445-500MG
3-(Dimethylamino)cyclobutanecarboxylic acid
3-(Dimethylamino)cyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₇H₁₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24531429
CAS-Nummer: 1628252-12-9